Läs mer
Ribose-5-phosphate Barium Salt Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ribose-5-phosphate Barium Salt Hydrate |
| CAS | 15673-79-7 |
| Molekylformel | C5 H9 O8 P . Ba |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11O8P.Ba/c6-3-2(1-12-14(9,10)11)13-5(8)4(3)7;/h2-8H,1H2,(H2,9,10,11);/q;+2/p-2/t2-,3-,4-,5?;/m1./s1 |
| LEDER | [Ba+2].OC1O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | barium(2+);[(2R,3S,4R)-3,4,5-trihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.421 |
| Formel vikt | 365.909 |