Läs mer
Ribostamycin sulfate, MedChemExpress
Beskrivning
Ribostamycin sulfate (Vistamycin sulfate) is a broad-spectrum antimicrobial, inhibits bacterial protein synthesis at the level of 30S and 50S ribosomal subunit binding, also inhibits the chaperone activity of protein disulfide isomerase (PDI), used in pharmacokinetic and nephrotoxicity studies
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ribostamycin sulfate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 53797-35-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H36N4O14S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Vistamycin sulfate |
| Löslighetsinformation | H2O : 130 mg/mL (235.27 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Visa mer |