Läs mer
Thermo Scientific™ Rice Agar
Beskrivning
Enhance fungal isolation with Rice Agar, providing optimal conditions for the cultivation of dermatophytes.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Transparent |
| Innehåll och lagring | 2°C to 12°C |
| Formatera | 90 mm |
| Tillverkningsursprung | Germany |
| Produkttyp | Agar Plate |
| Fyll volym | 17 mL |
| Kvantitet | 10 Plates |