Läs mer
Epredia™ Varningsetiketter för formaldehyd för provbehållare
Beskrivning
Tre unika förpackningskonfigurationer möjliggör enkel distribution och transport.
53-serien containrar
- Lätt att transportera brickor idealiska för operationssalar och sjukhus
- Klara polystyrenbehållare har skruvlock
- Följ alla uppdaterade federala och statliga OSHA-krav
- Märkt med mycket synliga, ljusgula etiketter med plats för patientinformation för omedelbar identifiering för att minimera hälsorisker
56-serien containrar
- Patenterad Epredia™ Bio-Tite™ stängningssystemet är dubbelgängat, vilket gör det praktiskt taget omöjligt att korsgänga och minimerar läckage
- Lätt att transportera brickor
- Följ alla uppdaterade federala och statliga OSHA-krav
- Märkt med mycket synliga, ljusgula etiketter med plats för patientinformation för omedelbar identifiering för att minimera hälsorisker
59-serien containrar
- Patenterad Epredia Bio-Tite stängningssystemet är dubbelgängat, vilket gör det praktiskt taget omöjligt att korsgänga och minimerar läckage
- Stack pack minskar överflödig förpackning
- Följ alla uppdaterade federala och statliga OSHA-krav
- Märkt med mycket synliga, ljusgula etiketter med plats för patientinformation för omedelbar identifiering för att minimera hälsorisker
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provbehållareetikett |
| Förslutning ingår | Ja |
| Beskrivning | Formalin varningsetiketter, små |