Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Cover Glass
Produktkod. 13202943 Handla allt Epredia Produkter
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Längd (metrisk):
22 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
22 mm
50 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 13202943
Brand: Epredia™ 152460
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reduces defect costs that range from wasted resources to lost time with a consistent, reliable workflow, which includes quality cover glass.
Ordering Information:
One oz. pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 24 mm
Bredd (metrisk) 60 mm
Tjocklek (metrisk) #1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Mått (L x B) 60 x 24 mm
Beskrivning Cvr Glass no.1.5 24x60 10 Oz/cs