Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Cover Glass
Handla allt Epredia Produkter
Tjocklek (metrisk):
#1 (0,13 till 0,16 mm)
#1,5 (0,16 till 0,19 mm)
Längd (metrisk):
22 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
22 mm
50 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Ordering Information:
One oz. pack
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 22 mm |
| Bredd (metrisk) | 22 mm |
| Tjocklek (metrisk) | #1,5 (0,16 till 0,19 mm) |
| Mått (L x B) | 22 x 22 mm |
| Beskrivning | Thickness no.1.5; 22 x 22mm |