Läs mer
Epredia™ Cytoseal™ Mountant
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 oz.
16 oz.
Produktlinje:
Cytoseal 60
Cytoseal XYL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Cytoseal 60 monteringsmedel är ett lågvisköst medium som torkar snabbt och möjliggör snabb, jämn spridning vilket praktiskt taget eliminerar luftbubblor
Beställningsinformation:
Förpackad i en lättanvänd dispenser med en vrid-öppen/vrid-stängd lock.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Cytoseal 60 |
| Produkttyp | Mountant |
| Kvantitet | 16 oz. |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H370-Orsakar organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P235-Förvaras svalt.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: toluene, acrylic resin, butyl benzyl phthalate, 2,6-ditertbutyl-p-cresol