Läs mer
Epredia™ Cytoseal™ Mountant
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 oz.
4 uns
16 oz.
Produktlinje:
Cytoseal 60
Cytoseal XYL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Cytoseal XYL mountant is a xylene-based rapid drying medium that allows for microscopic examination of slides soon after application.
Ordering Information:
Packaged in an easy-to-use dispenser with a twist-open/twist-closed cap.
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackningstyp | 4 oz Dispenser Bottle |
| Produktlinje | Cytoseal XYL |
| Produkttyp | Mountant |
| Kvantitet | 4 uns |
| Formulering | Fast-drying formula reduces waiting time and increases throughput |
| För användning med (applikation) | Provides exceptional clarity and longevity for your microscopy slides |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cytoseal XYL
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.