Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differentieringslösning
Produktkod. 12523627 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12523627 1 gal. 3.8 L
1 options
Produktkod. 12523627 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 74211
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Få tydlig differentiering och kontrast mellan hematoxylin och eosin med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differentieringslösning.
  • Reproducerbara batchresultat möjliggör konsekvent färgning vid regressiva procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Saltsyralösning
Kvantitet 1 gal.