Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkohol, Eosin-Y med floxin, Eosin-Y mättad, Eosin-Y alkoholhaltig
Produktkod. 10046868 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 poäng
1 gal.
Typ:
Alkoholhaltig Eosin Y-fläck
Eosin floxinfläck
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Paket med 4
Produktkod. 10046868
Brand: Epredia™ 71211
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Njut av strikt kvalitetskontroll av råvaror och färdig produkt och en högkvalitativ produkt varje gång med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkohol, Eosin-Y med floxin och Eosin-Y mättad.
  • Strikt kvalitetskontroll av råvaror och färdig produkt säkerställer en produkt av hög kvalitet varje gång
  • Eosin-Y Alcoholic producerar tre distinkta färgvariationer som förbättrar differentieringen mellan muskler, röda blodkroppar och bindväv
  • Eosin-Y w/Phloxine ger en ljusare rödaktig nyans och en mer dramatisk differentiering av cytoplasmatisk färg än Eosin-Y Alcoholic
  • Eosin-Y Saturated är en mycket intensiv och snabb motfärgning som kan användas för att göra arbetslösningar av Eosin-Y
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Alkoholhaltig Eosin Y-fläck
Kvantitet 1 gal.
compliance-icons
Product Identifier
  • Eosin-Y Alcoholic
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).