Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkohol, Eosin-Y med floxin, Eosin-Y mättad, Eosin-Y alkoholhaltig
Produktkod. 10249758 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 pt.
1 gal.
Typ:
Alkoholhaltig Eosin Y-fläck
Eosin floxinfläck
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Paket med 4
Produktkod. 10249758
Brand: Epredia™ 71304
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Njut av strikt kvalitetskontroll av råvaror och färdig produkt och en högkvalitativ produkt varje gång med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkohol, Eosin-Y med floxin och Eosin-Y mättad.
  • Strikt kvalitetskontroll av råvaror och färdig produkt säkerställer en produkt av hög kvalitet varje gång
  • Eosin-Y Alcoholic producerar tre distinkta färgvariationer som förbättrar differentieringen mellan muskler, röda blodkroppar och bindväv
  • Eosin-Y w/Phloxine ger en ljusare rödaktig nyans och en mer dramatisk differentiering av cytoplasmatisk färg än Eosin-Y Alcoholic
  • Eosin-Y Saturated är en mycket intensiv och snabb motfärgning som kan användas för att göra arbetslösningar av Eosin-Y
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Eosin floxinfläck
Kvantitet 1 pt.
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H371-Kan orsaka organskador.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethyl alcohol, methyl alcohol, isopropylalcohol, acetic acid, eosin-Y dye, spiro[isobenzofuran-1(3H