Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y alkohol, Eosin-Y med floxin, Eosin-Y mättad, Eosin-Y alkoholhaltig
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 poäng
1 gal.
Typ:
Alkoholhaltig Eosin Y-fläck
Eosin floxinfläck
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Paket med 4
Beskrivning
- Strikt kvalitetskontroll av råvaror och färdig produkt säkerställer en produkt av hög kvalitet varje gång
- Eosin-Y Alcoholic producerar tre distinkta färgvariationer som förbättrar differentieringen mellan muskler, röda blodkroppar och bindväv
- Eosin-Y w/Phloxine ger en ljusare rödaktig nyans och en mer dramatisk differentiering av cytoplasmatisk färg än Eosin-Y Alcoholic
- Eosin-Y Saturated är en mycket intensiv och snabb motfärgning som kan användas för att göra arbetslösningar av Eosin-Y
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Alkoholhaltig Eosin Y-fläck |
| Kvantitet | 1 gal. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Eosin-Y Alcoholic
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).