Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Fix-Rite™ 2, Pump Sprayflaska
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Fixativ
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Beläggning skyddar celler vid postning eller transport av objektglas till laboratoriet
- Förpackad i 4 oz. behållare för att tillåta fullständig kontroll under appliceringen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fixativ |