Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Gram Stain (Tissue) Kit, Crystal Violet Solution
Handla allt Epredia Produkter
Typ:
Safranin O Stain Solution
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Gram-positive organisms stain blue to blue-black
- Gram-negative organisms stain red
- Tartrazine provides a yellow background stain
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Safranin O Stain Solution |
| Kvantitet | 500mL |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
- H370-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: isopropyl alcohol, ethyl alcohol, methylalcohol, phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl chl