Läs mer
Epredia™ HistoGel™ Provbehandlingsgel
Produktkod. 12006679 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
12 st
144-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 144
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12006679 12 st Paket med 12
12608606 144-pack Paket med 144
12056689 144-pack Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12006679 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer HG4000012
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kapsla in och behåll även små, spröda och trögflytande exemplar under histologisk bearbetning med HistoGel™ Provbehandlingsgel.
  • Penetrerar provet utan att tillåta provet att fly från gelen
  • Överträffar andra agarosgelblandningar eller tromboplastin till en bråkdel av kostnaden
  • Eliminerar oönskad missfärgning runt prover på objektglasen
  • Förblir inuti paraffinblocket under skärning och praktiskt taget omärkligt under snittning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackningstyp Flaska
Produkttyp Provbehandlingsgel
Kvantitet 12 st