Läs mer
Epredia™ HistoGel™ Provbehandlingsgel
Produktkod. p-4532376 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
12 st
144-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 144
Varje
Produktkod. 12006679
Brand: Epredia™ HG4000012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kapsla in och behåll även små, spröda och trögflytande exemplar under histologisk bearbetning med HistoGel™ Provbehandlingsgel.
  • Penetrerar provet utan att tillåta provet att fly från gelen
  • Överträffar andra agarosgelblandningar eller tromboplastin till en bråkdel av kostnaden
  • Eliminerar oönskad missfärgning runt prover på objektglasen
  • Förblir inuti paraffinblocket under skärning och praktiskt taget omärkligt under snittning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackningstyp Flaska
Produkttyp Provbehandlingsgel
Kvantitet 12 st