Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Iron Stain, Nuclear Red Thiazin stain solution
Produktkod. 12563637 Handla allt Epredia Produkter
Typ:
Iron Stain Kit
Kaliumferrocyanid
Kärnkraftssnabbt rött
Saltsyralösning (20 %)
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
Varje
Produktkod. 12563637
Brand: Epredia™ 88013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck närvaron av järn (hemosiderin) i histologiska eller hematologiska preparat med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Järnfläck.
  • Useful in study of iron deficiency anemia, hemochromatosis and hemosiderosis
  • Iron stains blue, nuclei stains pink-red, and cytoplasm stains pale pink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kaliumferrocyanid