Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Iron Stain, Nuclear Red Thiazin stain solution
Handla allt Epredia Produkter
Typ:
Iron Stain Kit
Kaliumferrocyanid
Kärnkraftssnabbt rött
Saltsyralösning (20 %)
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
Varje
Beskrivning
- Användbar vid studier av järnbristanemi, hemokromatos och hemosideros
- Järnfläckar blått, kärnor färgar rosa-röda och cytoplasman blekt rosa
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Iron Stain Kit |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P313-Sök läkarhjälp.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
- P402-Förvaras torrt.
- MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid, potassium ferrocyanide