Beskrivning
Funktioner
- Permanenta färgämnen som bibehåller sin ursprungliga briljans under rutinmässiga vävnadsbearbetningscykler
- Kan användas på färska eller formalinfixerade vävnader
Användningsområden inkluderar:
- Markering av kirurgiska marginaler
- Identifiera seriesegment av stora vävnader för att säkerställa korrekt orientering och inbäddning
- Att bibehålla korrekt vävnadsorientering för Mohs operationsprover
- Identifiering av flera vävnadsbitar bearbetade i samma kassett
Beställningsinformation:
- Finns i svart, blått, grönt, orange, rött och gult i 2 oz. flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Vävnadsmärkningsfärg |
| Kvantitet | 2 oz./st. |