Läs mer
Epredia™ Mark-It™ Vävnadsmärkningsfärgämnen
Produktkod. 12628076 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Vävnadsmärkningsfärg
Färg:
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Färg Förpackningsstorlek
12628076 Vävnadsmärkningsfärg Orange Varje
12698066 Vävnadsmärkningsfärg Svart Varje
12618076 Vävnadsmärkningsfärg Klart Varje
12638076 Vävnadsmärkningsfärg Rött Varje
12648076 Vävnadsmärkningsfärg Gult Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12628076 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 5000O
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd för en mängd olika vävnadsidentifieringsändamål Epredia™ Mark-It™ Vävnadsmärkningsfärgämnen.
Funktioner
  • Permanenta färgämnen som bibehåller sin ursprungliga briljans under rutinmässiga vävnadsbearbetningscykler
  • Kan användas på färska eller formalinfixerade vävnader
Användningsområden inkluderar:
  • Markering av kirurgiska marginaler
  • Identifiera seriesegment av stora vävnader för att säkerställa korrekt orientering och inbäddning
  • Att bibehålla korrekt vävnadsorientering för Mohs operationsprover
  • Identifiering av flera vävnadsbitar bearbetade i samma kassett
Beställningsinformation:
  • Finns i svart, blått, grönt, orange, rött och gult i 2 oz. flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Orange
Produkttyp Vävnadsmärkningsfärg
Kvantitet 2 oz./st.