Läs mer
Epredia™ Mark-It™ Vävnadsmärkningsfärgämnen
Produktkod. 12648076 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Vävnadsmärkningsfärg
Färg:
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12648076
Brand: Epredia™ 5000Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd för en mängd olika vävnadsidentifieringsändamål Epredia™ Mark-It™ Vävnadsmärkningsfärgämnen.
Funktioner
  • Permanenta färgämnen som bibehåller sin ursprungliga briljans under rutinmässiga vävnadsbearbetningscykler
  • Kan användas på färska eller formalinfixerade vävnader
Användningsområden inkluderar:
  • Markering av kirurgiska marginaler
  • Identifiera seriesegment av stora vävnader för att säkerställa korrekt orientering och inbäddning
  • Att bibehålla korrekt vävnadsorientering för Mohs operationsprover
  • Identifiering av flera vävnadsbitar bearbetade i samma kassett
Beställningsinformation:
  • Finns i svart, blått, grönt, orange, rött och gult i 2 oz. flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Produkttyp Vävnadsmärkningsfärg
Kvantitet 2 oz./st.
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ammonium hydroxide,diarylide yellow AAOT, proclin 300