Läs mer
Epredia™ Monteringsmedium
Produktkod. 12657746 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Volym (engelska):
4 oz.
1 poäng
Kvantitet:
2/ask
6/ask
Förpackningsstorlek:
940ml
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (engelska) Kvantitet Förpackningsstorlek
12657746 1 poäng 2/ask 940ml
12667746 4 oz. 6/ask Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12657746 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 4111
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Förvara objektglasen under längre perioder utan att blekna fläckar med Epredia™ Monteringsmedium.
  • Snabb torkning
  • Toluenbaserad
  • Optiskt klar
Beställningsvarningar: Förpackad i två konfigurationer för bekvämlighet: en 1-punkts. vanlig flaska eller en 4-oz. klämflaska av plast med vrid-öppna/vrid-stäng-lock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (engelska) 1 poäng
Kvantitet 2/ask
Produkttyp Monteringsmedium