Läs mer
Epredia™ Neg-50™ Fryst sektion Medium
Produktkod. 11912365 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
4 oz. per flaska
4 oz. per flaska, 2/cs.
4 oz. per flaska, 6/cs.
Färg:
Blått
Fem färger plus klar
Gult
Klart
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Färg Förpackningsstorlek
11912365 4 oz. per flaska, 2/cs. Klart Paket med 2
12678086 4 oz. per flaska Blått Paket med 2
12688086 4 oz. per flaska Klart Paket med 2
12698086 4 oz. per flaska Orange Paket med 2
12608096 4 oz. per flaska Rosa Paket med 2
12618096 4 oz. per flaska Gult Paket med 2
12647756 4 oz. per flaska, 6/cs. Klart Paket med 6
12628096 4 oz. per flaska Fem färger plus klar Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11912365 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6502
 Begränsad artikel
I lager
Ge högkvalitativa sektioner ner till -50 °C utan pladder med vattenlöslig Epredia™ Neg-50™ Fryst sektion Medium. Kommer i klar och fem ytterligare färger, alla lämnar inga rester efter färgning.
Ge högkvalitativa sektioner ner till -50 °C utan prat med Epredia; Neg-50™ Frozen Section Medium, ett vattenlösligt fryst sektionsmedium.
  • Buffrad för att säkerställa korrekt alkalinitet (pH= 8,0); lämnar inga rester efter färgning
  • Speciellt framtagen för att förhindra vävnadsseparering från objektglaset
Beställningsinformation:
Finns i fem färger för enkel identifiering av prover: rosa, blå, grön, gul och orange. Multipack innehåller en av varje färg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Förpackningstyp 2/Cs.
Kvantitet 4 oz. per flaska, 2/cs.