Läs mer
Epredia™ Neg-50™ Fryst sektion Medium
Código de producto. 12647756 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
4 oz. per flaska
4 oz. per flaska, 2/cs.
4 oz. per flaska, 6/cs.
Färg:
Blått
Fem färger plus klar
Gult
Klart
Orange
Rosa
Tamaño de la unidad:
Paket med 2
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Färg Tamaño de la unidad
12647756 4 oz. per flaska, 6/cs. Klart Paket med 6
11912365 4 oz. per flaska, 2/cs. Klart Paket med 2
12678086 4 oz. per flaska Blått Paket med 2
12688086 4 oz. per flaska Klart Paket med 2
12698086 4 oz. per flaska Orange Paket med 2
12608096 4 oz. per flaska Rosa Paket med 2
12618096 4 oz. per flaska Gult Paket med 2
12628096 4 oz. per flaska Fem färger plus klar Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12647756 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6506
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ge högkvalitativa sektioner ner till -50 °C utan pladder med vattenlöslig Epredia™ Neg-50™ Fryst sektion Medium. Kommer i klar och fem ytterligare färger, alla lämnar inga rester efter färgning.
Ge högkvalitativa sektioner ner till -50 °C utan prat med Epredia; Neg-50™ Frozen Section Medium, ett vattenlösligt fryst sektionsmedium.
  • Buffrad för att säkerställa korrekt alkalinitet (pH= 8,0); lämnar inga rester efter färgning
  • Speciellt framtagen för att förhindra vävnadsseparering från objektglaset
Beställningsinformation:
Finns i fem färger för enkel identifiering av prover: rosa, blå, grön, gul och orange. Multipack innehåller en av varje färg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Färg Klart
Förpackningstyp 6/Cs.
Kvantitet 4 oz. per flaska, 6/cs.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.