Beskrivning
Ge högkvalitativa sektioner ner till -50 °C utan prat med Epredia; Neg-50™ Frozen Section Medium, ett vattenlösligt fryst sektionsmedium.
- Buffrad för att säkerställa korrekt alkalinitet (pH= 8,0); lämnar inga rester efter färgning
- Speciellt framtagen för att förhindra vävnadsseparering från objektglaset
Beställningsinformation:
Finns i fem färger för enkel identifiering av prover: rosa, blå, grön, gul och orange. Multipack innehåller en av varje färg.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Förpackningstyp | 2/Cs. |
| Kvantitet | 4 oz. per flaska |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?