Läs mer
Epredia™ Neg-50™ Fryst sektion Medium
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 oz. per bottle
4 oz. per flaska
4 oz. per flaska, 2/cs.
4 oz. per flaska, 6/cs.
Färg:
Blått
Five Colors plus Clear
Gult
Klart
Orange
Pink
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 6
Beskrivning
Ge högkvalitativa sektioner ner till -50 °C utan prat med Epredia; Neg-50™ Frozen Section Medium, ett vattenlösligt fryst sektionsmedium.
- Buffrad för att säkerställa korrekt alkalinitet (pH= 8,0); lämnar inga rester efter färgning
- Speciellt framtagen för att förhindra vävnadsseparering från objektglaset
Beställningsinformation:
Finns i fem färger för enkel identifiering av prover: rosa, blå, grön, gul och orange. Multipack innehåller en av varje färg.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Förpackningstyp | 2/Cs. |
| Kvantitet | 4 oz. per flaska |