Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Periodic Acid-Schiff (PAS), Schiff-reagens
Produktkod. 12503647 Handla allt Epredia Produkter
Typ:
Hematoxylin I
Periodic Acid Schiff
Schiff reagens
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
Produktkod. 12503647
Brand: Epredia™ 88017
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Demonstrera mönster och förekomst av specifika kolhydrater med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Periodic Acid-Schiff (PAS) lösning
  • Glykogen, mucin, svampväggar och vissa basalmembran fläckar upp till magenta
  • Kärnor färgas blå
  • Satsen innehåller: Hematoxylin I, perjodsyralösning (0,5 %) och Schiff-reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Schiff reagens