Läs mer
Epredia™ Resolve™ Immersion olja
Produktkod. 12540037 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Viskositet:
Hög
Låg
Kvantitet:
0,5 oz.
1 oz.
4 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositet Kvantitet Förpackningsstorlek
12540037 Låg 0,5 oz. Paket med 12
12590037 Hög 4 oz. Paket med 12
12570037 Hög 1 oz. Paket med 12
12550037 Hög 0,5 oz. Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12540037 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer M2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00 SEK
    279.48 SEK / Paket med 12
    Save 56.52 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Eliminera toxicitet och avfallsproblem med Epredia™ Resolve™ Immersion olja.
  • Tillverkad med en patentskyddad process som tar bort störande ämnen och inte skadar värdefull optik eller oersättliga objektglasprover
  • Förpackad bekvämt i fyra storlekar
Produktinformation:
  • Finns i både låg och hög viskositet
  • Icke-torkande och icke-härdande
  • Brytningsindex på 1,5150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Viskositet Låg
Kvantitet 0,5 oz.
Brytningsindex 1.515