Läs mer
Epredia™ Resolve™ Immersion olja
Handla allt Epredia Produkter
Viskositet:
Hög
Låg
Kvantitet:
0,5 oz.
1 uns
4 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Manufactured using a proprietary process that removes interfering substances and will not damage valuable optics or irreplaceable slide specimens
- Packaged conveniently in four sizes
Product Details:
- Available in both low and high viscosity
- Non-drying and non-hardening
- Refractive index of 1.5150
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Immersion Oil |
| Viskositet | Hög |
| Kvantitet | 0,5 oz. |
| Brytningsindex | 1.515 |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: white mineral oil, terphenyls, polyphenyls, polybutane, hydrogenated terphenyls