Läs mer
Epredia™ Resolve™ Immersion olja
Produktkod. p-4525037 Handla allt Epredia Produkter
Viskositet:
Hög
Låg
Kvantitet:
0,5 oz.
1 uns
4 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 12540037
Brand: Epredia™ M2000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eliminera toxicitet och avfallsproblem med Epredia™ Resolve™ Immersion olja.
  • Tillverkad med en patentskyddad process som tar bort störande ämnen och inte skadar värdefull optik eller oersättliga objektglasprover
  • Förpackad bekvämt i fyra storlekar
Produktinformation:
  • Finns i både låg och hög viskositet
  • Icke-torkande och icke-härdande
  • Brytningsindex på 1,5150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Viskositet Låg
Kvantitet 0,5 oz.
Brytningsindex 1.515
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: white mineral oil, terphenyls, polyphenyls, polybutane, hydrogenated terphenyls