Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno Fluid
Produktkod. 10046548 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
Förpackningsstorlek:
14 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10046548 1 gal. 14 L
1 options
Produktkod. 10046548 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 76161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 SEK
    1293.02 SEK / 14 L
    Save 16.98 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Förvara prover i veckor med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno Fluid, som fungerar som ett utmärkt allmänt cytologiskt fixeringsmedel.
  • Förhindrar lufttorkande artefakter
  • För cytologi i övre luftvägarna, framför allt sputum
  • Varje förfylld behållare är märkt med en varning för att inte dricka
  • Genomskinliga behållare och tonad lösning gör providentifieringen enkel
  • Färdigt att använda cytologifixativ är en alkohol och polyetylenglykol (Carbowax™ ) lösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 3,79L (1 Gal.)
Produkttyp Fixativ
Kvantitet 1 gal.