Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno Fluid
Produktkod. p-4530214 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
Förpackningsstorlek:
14 L
Produktkod. 10046548
Brand: Epredia™ 76161
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förvara prover i veckor med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno Fluid, som fungerar som ett utmärkt allmänt cytologiskt fixeringsmedel.
  • Förhindrar lufttorkande artefakter
  • För cytologi i övre luftvägarna, framför allt sputum
  • Varje förfylld behållare är märkt med en varning för att inte dricka
  • Genomskinliga behållare och tonad lösning gör providentifieringen enkel
  • Färdigt att använda cytologifixativ är en alkohol och polyetylenglykol (Carbowax™ ) lösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 3,79L (1 Gal.)
Produkttyp Fixativ
Kvantitet 1 gal.
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.,Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.,Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .,Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .