Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Eosin-Y 7111
Produktkod. 12677756 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 pt.
Förpackningsstorlek:
0.47 L
Produktkod. 12677756
Brand: Epredia™ 7111
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skapa en idealisk visuell kontrast till Hematoxylin med den snabbverkande Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Eosin-Y motfärgning.
  • Ljus, levande cytoplasmatisk färgning
  • Skapar tre distinkta nyanser av rosa
  • Oöverträffad färgkontrast mellan kärnorna och cytoplasman
  • Olika nyanser av rött och rosa skiljer muskler, röda blodkroppar och bindväv
  • Strikt kvalitetssäkring garanterar produktens konsistens och livslängd
  • Kvantitativ testning eliminerar behovet av justeringar i utspädning eller tid
Finns i 5 liters förpackning
  • Minskar plast med 90%
  • Minskar fläckspill
  • Ökar fläckstabiliteten
  • Sparar 35 % lagringsutrymme jämfört med traditionella förpackningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Eosinfläck
Kvantitet 1 pt.
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.