Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Eosin-Y 7111
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 pt.
Förpackningsstorlek:
0.47 L
Beskrivning
- Ljus, levande cytoplasmatisk färgning
- Skapar tre distinkta nyanser av rosa
- Oöverträffad färgkontrast mellan kärnorna och cytoplasman
- Olika nyanser av rött och rosa skiljer muskler, röda blodkroppar och bindväv
- Strikt kvalitetssäkring garanterar produktens konsistens och livslängd
- Kvantitativ testning eliminerar behovet av justeringar i utspädning eller tid
Finns i 5 liters förpackning
- Minskar plast med 90%
- Minskar fläckspill
- Ökar fläckstabiliteten
- Sparar 35 % lagringsutrymme jämfört med traditionella förpackningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Eosinfläck |
| Kvantitet | 1 pt. |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.