Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Pen-Fix™
Produktkod. 10148438 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 5 L
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10148438 4 x 1 gal. Paket med 4
15337195 4 x 5 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10148438 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 SEK
    899.69 SEK / Paket med 4
    Save 87.31 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Uppnå fixering och uttorkning av prover samtidigt med Epredia™ Signatur Series™ Pen-Fix™ , ett unikt buffrat alkoholhaltigt formalinfixativ.
  • Utmärkt fixativ för fryst avsnitt
  • Fungerar bra med feta eller tjocka vävnadssnitt
  • Penetrationshastighet tre gånger snabbare än 10 % neutralbuffrad formalin
  • Kan användas på alla öppna eller slutna vävnadsprocessorer och i grossningsrummet
  • Rekommenderas för användning i processorns andra och/eller tredje station som ett sekundärt fixeringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 4 x 1 gal.