Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Pen-Fix™
Produktkod. 15337195 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 5 L
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15337195 4 x 5 L -
10148438 4 x 1 gal. Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15337195 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8640.00 SEK
    7287.69 SEK / Paket med 1
    Save 1352.31 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 22-01-2027
Uppnå fixering och uttorkning av prover samtidigt med Epredia™ Signatur Series™ Pen-Fix™ , ett unikt buffrat alkoholhaltigt formalinfixativ.
  • Utmärkt fastsättningsmedel för fryst sektion
  • Fungerar bra med fett- eller tjockvävnadssektioner
  • Penetrationshastighet tre gånger snabbare än 10 % neutralbuffrat formalin
  • Kan användas på alla öppna eller slutna vävnadsprocessorer samt i grossingrummet
  • Rekommenderas för användning i processorns andra och/eller tredje station som sekundär fixativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 4 x 5 L