Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Trestegs betssats
Produktkod. 10570519 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Epredia Trestegs betssats
Lösning A
Lösning B
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10570519 Lösning B Varje
10530339 Epredia Trestegs betssats 1 uppsättning
10425339 Lösning A Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10570519 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 3323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 SEK
    801.08 SEK / Paket med 1
    Save 263.92 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Få resultat i nivå med Wright-Giemsa med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Trestegsfläck.
  • Fläck kan användas för att detektera H. Pylori.
  • Setet innehåller enkla instruktioner
  • Produkten är tillgänglig i en-liters behållare för att underlätta användning på automatiska silar
  • Setet innehåller tre 500 ml flaskor bestående av fixativ lösning, lösning A (Eosin-Y) och lösning B (Azure A och metylenblå)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lösning B