Läs mer
Ricinsyrametylester, TRC
Produktkod. 30427039
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427039 100 mg
30412749 1 g
30409425 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30427039 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR418050100MG
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-24-2
Molekylformel C19 H36 O3
Molekylvikt (g/mol) 312.49
Synonym 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, methyl ester, (9Z,12R)-, 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, methyl ester, [R-(Z)]-, Ricinoleic acid, methyl ester (6CI,8CI), Edenor Me-Ri 90, Flexricin P 1, K-PON 180, K-PON 180HP, Methyl (R)-ricinoleate, Methyl 12-D-hydroxy-9-cis-octadecenoate, Methyl cis-(R)-12-hydroxyoctadec-9-enoate, Methyl ricinate, Methyl ricinoleate, NSC 1254, Ricinic acid methyl ester, Ricinoleic methyl ester, cis-Ricinoleic acid methyl ester
IUPAC-namn metyl (Z,12R)-12-hydroxyoktedek-9-enoat
LEDER CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ricinoleic acid methyl ester
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
Formel vikt 312.2664