missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ricinine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ricinine-d3 |
| CAS | 1313734-77-8 |
| Molekylformel | C8 H5 D3 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-4-methoxy-1-(methyl-d3)-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, 1,2-Dihydro-4-methoxy-1-(methyl-d3)2-oxonicotinonitrile, Recinine-d3, NSC 409913-d3, NSC 642604-d3, Ricinin-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O2/c1-10-4-3-7(12-2)6(5-9)8(10)11/h3-4H,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C=CC(=C(C#N)C1=O)OC |
| IUPAC-namn | 4-methoxy-2-oxo-1-(trideuteriomethyl)pyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.1806 |
| Formel vikt | 167.0774 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?