Läs mer
Ricinine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ricinine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O2/c1-10-4-3-7(12-2)6(5-9)8(10)11/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 164.0586 |
| Procent renhet | >95% |