missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ricinolic Acid (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ricinoleic acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h9,12,17,19H,2-8,10-11,13-16H2,1H3,(H,20,21)/b12-9-/t17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 298.2508 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?