Läs mer
Ricolinostat, MedChemExpress
Beskrivning
Ricolinostat (ACY-1215) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 5 nM. ACY-1215 also inhibits HDAC1, HDAC2, and HDAC3 with IC50s of 58, 48, and 51 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ricolinostat |
| CAS | 1316214-52-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H27N5O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | ACY-1215 Rocilinostat |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.34 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CN=C(N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)N=C1)NCCCCCCC(NO)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.5 |
| Visa mer |