missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ RICTOR Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 11568161
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11568161 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11568161 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA141209

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Suggested positive control: Jurkat cell lysate.

RICTOR and MTOR (FRAP1) are components of a protein complex that integrates nutrient- and growth factor-derived signals to regulate cell growth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen RICTOR
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 0.2% gelatin and 0.05% sodium azide
Gen Rictor
Genaccessionsnr. Q6R327
Gene Alias 4921505C17Rik; 6030405M08Rik; AVO3; AVO3 homolog; AW492497; D530039E11Rik; DKFZp686B11164; Fyb; FYN binding protein; hAVO3; Kiaa1999; mAVO3; MGC39830; PIA; pianissimo; protein pianissimo; Rapamycin-insensitive companion of mTOR; rictor; RPTOR independent companion of MTOR complex 2; RPTOR independent companion of MTOR, complex 2; TORC2-specific protein AVO3
Gensymboler Rictor
Värd art Rabbit
Immunogen A portion of amino acids 1-50 of human Rictor.
Reningsmetod Protein G
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 253260
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.