Läs mer
Ridaforolimus, MedChemExpress
Beskrivning
Ridaforolimus (MK-8669) is a potent and selective mTOR inhibitor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ridaforolimus |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 572924-54-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C53H84NO14P |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | MK-8669 Deforolimus AP23573 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 44 mg/mL (44.44 mM) |
| Visa mer |