Läs mer
Ridinilazole, MedChemExpress
Beskrivelse
Ridinilazole is a novel antibacterial with MICs range of 0.06-0.25 μg/mL (MIC90=8 μg/mL) against C. difficile.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Ridinilazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 308362-25-6 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H16N6 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SMT19969 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 60 mg/mL (154.47 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?