Läs mer
Ridinilazole, MedChemExpress
Produktkod. 16481639
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481639 1 mg
16479707 5 mg
16477178 10 mg
16450576 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16481639 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16753
MedChemExpress Ridinilazole is a novel antibacterial with MICs range of 0.06-0.25 μg/mL (MIC90=8 μg/mL) against C. difficile.
Ridinilazole is a novel antibacterial with MICs range of 0.06-0.25 μg/mL (MIC90=8 μg/mL) against C. difficile.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Ridinilazole
Fysisk form Solid
CAS 308362-25-6
Färg Yellow
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H16N6
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym SMT19969
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 60 mg/mL (154.47 mM)
LEDER C1(C2=CC=NC=C2)=NC3=CC(C4=CC=C5C(N=C(C6=CC=NC=C6)N5)=C4)=CC=C3N1
Molekylvikt (g/mol) 388.42
Formel vikt 388.42
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.