Läs mer
Rifabutin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15731769 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15731769 5 g 5g
15721769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15731769 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461210050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Rifabutin, CAS # 72559-06-09, är ett bredspektrumantibiotikum med aktivitet mot mykobakterier, grampositiva och gramnegativa bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Rifabutin är en förening med antibakteriell aktivitet som oftast används mot Mycobacterium tuberculosis
  • Rifabutin är ett derivat av Rifamycin S som verkar genom att blockera RNA-polymeras underenhet beta (RpoB)
  • Rifabutin är en inducerare såväl som ett substrat för CYP3A, ett cytokrom P450-enzym
Användningsområden
  • Rifabutin kan användas i farmakokinetiska laboratoriestudier och läkemedelsscreeningar med hög genomströmning
  • Kan användas i laboratoriestudier för att fastställa läkemedelsresistensmutationer som finns i Mycobacterium tuberculosis-stammar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72559-06-9
Molekylformel C46H62N4O11
Molekylvikt (g/mol) 847.02
MDL-nummer MFCD00866816
InChI-nyckel ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
Synonym rifabutin, ansamycin, rifabutine, mycobutin, ansatipine, ansatipin, alfacid, rifabutina, rifabutinum, antibiotic lm 427
PubChem CID 57448257
IUPAC-namn (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17-trihydroxi-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22-heptametyl-1'-(2-tripropyl) oxo-8,33-dioxa-24,27,29-triazaspiro[pentacyklo[23.6.1.1⁴,7.0⁵,³¹.0²⁶,³ ⁰]tritriakontan-28,4'-piperidin]-1,3,5(31),9,19,21,25,29-oktaen-13-yl acetat
LEDER CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(=O)C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)=C1NC5(CCN(CC(C)C)CC5)N=C1C4=C3C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rifabutin
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 847
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.