Läs mer
Rifabutin, MedChemExpress
Produktkod. 16473287
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16473287 50 mg -
16471826 500 mg -
16447236 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16473287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1702550mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Rifabutin (Ansamycin) is a semisynthetic ansamycin antibiotic with potent antimycobacterial properties. Rifabutin inhibits DNA-dependent RNA polymerase.
Rifabutin (Ansamycin) is a semisynthetic ansamycin antibiotic with potent antimycobacterial properties. Rifabutin inhibits DNA-dependent RNA polymerase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rifabutin
Fysisk form Solid
CAS 72559-06-9
Färg Deep Purple
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C46H62N4O11
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Ansamycin LM-427
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (59.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]1(O2)O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)[C@H]([C@H](/C=C/C=C(C(NC(C3=O)=C4NC5(CCN(CC(C)C)CC5)N=C4C6=C3C(O)=C(C)C2=C6C1=O)=O)\C)C)O)OC(C)=O)C)OC
Molekylvikt (g/mol) 847.0
Formel vikt 847.0
Procent renhet 99.11%