missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rifamdin, TRC

Produktkod. 30419601
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419601 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30419601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR50790050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Rifamdin
CAS 89499-17-2
Molekylformel C45 H63 N3 O12
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C45H63N3O12/c1-22(2)21-47-16-18-48(19-17-47)35-34-39(53)32-31(40(35)54)33-42(28(8)38(32)52)60-45(10,43(33)55)58-20-15-30(57-11)25(5)41(59-29(9)49)27(7)37(51)26(6)36(50)23(3)13-12-14-24(4)44(56)46-34/h12-15,20,22-23,25-27,30,36-37,41,50-54H,16-19,21H2,1-11H3,(H,46,56)/b13-12+,20-15+,24-14-/t23-,25+,26+,27+,30-,36-,37+,41+,45-/m0/s1
LEDER CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)c(N5CCN(CC(C)C)CC5)c(O)c4c3C2=O
Molekylvikt (g/mol) 837.99
Formel vikt 837.4412
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.