Läs mer
Melford Rifampicin
Produktkod. 30018760
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018760 1 g
30018762 5 g
30018761 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018760 Leverantör Melford Leverantörsnummer R640001.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Rifampicin är ett antibiotikum som används för sina potenta antibakteriella egenskaper.
Rifampicin är ett antibiotikum som används för sina potenta antibakteriella egenskaper. Det tillhör den klass av antibiotika som kallas rifamyciner. Rifampicin är särskilt effektivt mot bakterier, inklusive Mycobacterium tuberculosis, som orsakar tuberkulos, och andra bakterier som kan leda till olika infektioner.
Verkningsmekanismen för rifampicin involverar inhibering av bakteriell RNA-syntes genom att binda till beta-subenheten av bakteriellt DNA-beroende RNA-polymeras. Denna interferens stör transkriptionsprocessen och förhindrar syntesen av essentiellt RNA och proteiner som behövs för bakterietillväxt och överlevnad.
Rifampicin används ofta som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum. Dess användning bidrar till att identifiera och studera specifika bakteriestammar.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rifampicin
CAS 13292-46-1
Kvantitet 1 g
Molekylformel C43H58N4O12