Läs mer
Melford Rifampicin
Beskrivning
Rifampicin är ett antibiotikum som används för sina potenta antibakteriella egenskaper.
Rifampicin är ett antibiotikum som används för sina potenta antibakteriella egenskaper. Det tillhör den klass av antibiotika som kallas rifamyciner. Rifampicin är särskilt effektivt mot bakterier, inklusive Mycobacterium tuberculosis, som orsakar tuberkulos, och andra bakterier som kan leda till olika infektioner.
Verkningsmekanismen för rifampicin involverar inhibering av bakteriell RNA-syntes genom att binda till beta-subenheten av bakteriellt DNA-beroende RNA-polymeras. Denna interferens stör transkriptionsprocessen och förhindrar syntesen av essentiellt RNA och proteiner som behövs för bakterietillväxt och överlevnad.
Rifampicin används ofta som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum. Dess användning bidrar till att identifiera och studera specifika bakteriestammar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rifampicin |
| CAS | 13292-46-1 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | C43H58N4O12 |